Trimethylolpropane tris[3-(2-methylaziridin-1-yl)propionate]
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Ethyl-2-(((3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3-(2-methylaziridin-1-yl)propanoate)
CAS No.: 64265-57-2
Molecular Formula: C24H41N3O6
Formula Weight: 467.61
Melting Point: -30°
MDL No.: MFCD00192542
Formule:
C₂₄H₄₁N₃O₆ Poids moléculaire: 467.61 g/mol Point de fusion: –30 °C Densité: 1.08 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192542 Numéro CAS: 64265-57-2 EINECS: 264-763-3 |