Imprimer
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H33899.03 H33899.06
H33899.03EA 105 EUR
H33899.03 H33899.06
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid 96%
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 57668-34-5 Molecular Formula: C16H16O3 Formula Weight: 256.30 Melting Point: 83-85° MDL No.: MFCD09258905
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Poids moléculaire: 256.30 g/mol
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258905
Numéro CAS: 57668-34-5