Imprimer
3-(4-Benzyloxyphenyl)propionic acid 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33766.03 H33766.06
H33766.03EA 31.5 EUR
H33766.03 H33766.06
3-(4-Benzyloxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-Benzyloxyphenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 50463-48-4 Molecular Formula: C16H16O3 Formula Weight: 256.30 Melting Point: 116-118° MDL No.: MFCD01570264
Formule: C₁₆H₁₆O₃
Poids moléculaire: 256.3 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570264
Numéro CAS: 50463-48-4