4-(Thiophen-2-yl)benzoic acid 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 29886-62-2
Molecular Formula: C11H8O2S
Formula Weight: 204.25
Melting Point: 243-245°
MDL No.: MFCD00690742
Formule:
C₁₁H₈O₂S Point de fusion: 243…245 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00690742 Numéro CAS: 29886-62-2 |