Imprimer
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-3-iodopyridin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-hydroxy-3-iodopyridine
H33495.03 H33495.06 H33495.14
H33495.03EA 25.4 EUR
H33495.03 H33495.06 H33495.14
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 381233-75-6 Molecular Formula: C5H3BrINO Formula Weight: 299.89 Melting Point: 226-227° MDL No.: MFCD08688586
Formule: C₅H₃BrINO
Point de fusion: 226…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688586
Numéro CAS: 381233-75-6