Imprimer
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-3,3,3-trifluoropropanoic acid, H-DL-3,3,3-TriF-Ala-OH
H33461.MD H33461.03
H33461.MDEA 207 EUR
H33461.MD H33461.03
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine 97%
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Purity: 97% CAS No.: 17463-43-3 Molecular Formula: C3H4F3NO2 Formula Weight: 143.06 Melting Point: 210° dec. MDL No.: MFCD00004263
Formule: C₃H₄F₃NO₂
Point de fusion: 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004263
Numéro CAS: 17463-43-3
EINECS: 241-478-2