Imprimer
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-) 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanol, 4-(Trifluoromethyl)cyclohexan-1-ol
H33317.03 H33317.06
H33317.03EA 99.5 EUR
H33317.03 H33317.06
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-) 97%
4-(Trifluorométhyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)
Purity: 97% CAS No.: 30129-18-1 Molecular Formula: C7H11F3O Formula Weight: 168.16 Boiling Point: 70-75°/15mm MDL No.: MFCD00102144
Formule: C₇H₁₁F₃O
Point d'ébullition: 70…75 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102144
Numéro CAS: 30129-18-1