Imprimer
1,3-benzothiazol-5-amine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzo[d]thiazole, 1,3-Benzothiazol-5-amine, 5-Aminobenzothiazole
H33309.03 H33309.06
H33309.03EA 98 EUR
H33309.03 H33309.06
1,3-benzothiazol-5-amine 96%
1,3-benzothiazol-5-amine
Purity: 96% CAS No.: 1123-93-9 Molecular Formula: C7H6N2S Formula Weight: 150.20 Melting Point: 55-59° MDL No.: MFCD04115282
Formule: C₇H₆N₂S
Point de fusion: 55…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115282
Numéro CAS: 1123-93-9
EINECS: 214-381-8