Imprimer
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33260.MD H33260.03 H33260.06
H33260.MDEA 41.9 EUR
H33260.MD H33260.03 H33260.06
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 331761-46-7 Molecular Formula: C12H6Cl2N2S Formula Weight: 281.16 Melting Point: 139.5-141° MDL No.: MFCD01038375
Formule: C₁₂H₆Cl₂N₂S
Poids moléculaire: 281.16 g/mol
Point de fusion: 139.5…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01038375
Numéro CAS: 331761-46-7