2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 1227628-83-2
Molecular Formula: C8H4F4O2
Formula Weight: 208.11
Refractive Index: 1.4455
MDL No.: MFCD16652440
Formule:
C₈H₄F₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16652440 Numéro CAS: 1227628-83-2 |