Imprimer
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33175.03 H33175.06 H33175.14
H33175.03EA 38 EUR
H33175.03 H33175.06 H33175.14
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Purity: 97% CAS No.: 3842-55-5 Molecular Formula: C15H10ClN3 Formula Weight: 267.72 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD05738885
Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
Point de fusion: 138…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05738885
Numéro CAS: 3842-55-5