Imprimer
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33142.MD H33142.03
H33142.MDEA 39.3 EUR
H33142.MD H33142.03
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 705-24-8 Molecular Formula: C5HCl2F3N2 Formula Weight: 216.98 Boiling Point: 50-52°/5mm MDL No.: MFCD08436597
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
Point d'ébullition: 50…52 °C (5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436597
Numéro CAS: 705-24-8