Imprimer
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-2-iodopyridin-3-ol
H33127.03 H33127.09
H33127.03EA 82 EUR
H33127.03 H33127.09
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 188057-26-3 Molecular Formula: C5H3ClIO Formula Weight: 255.44 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD07636749
Formule: C₅H₃ClIO
Poids moléculaire: 255.44 g/mol
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07636749
Numéro CAS: 188057-26-3