3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61471-45-2
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 175-178°
MDL No.: MFCD02656610
Formule:
C₁₁H₉NO₂ Point de fusion: 175…178 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02656610 Numéro CAS: 61471-45-2 |