Imprimer
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33044.03 H33044.06
H33044.03EA 109 EUR
H33044.03 H33044.06
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride 96%
5-Fluoro-3-piperidin-4-yl-1,2-benzisoxazole hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 84163-16-6 Molecular Formula: C12H13FN2O.HCl Formula Weight: 256.71 Melting Point: ca 298° dec. MDL No.: MFCD06200879
Formule: C₁₂H₁₄ClFN₂O
Point de fusion: ∼ 298 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200879
Numéro CAS: 84163-16-6