4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 6335-39-3
Molecular Formula: C9H13NO2S
Formula Weight: 199.27
Melting Point: 103-106°
MDL No.: MFCD00457071
Formule:
C₉H₁₃NO₂S Point de fusion: 103…106 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00457071 Numéro CAS: 6335-39-3 |