Imprimer
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
H32883.03 H32883.06 H32883.14
H32883.03EA 43.5 EUR
H32883.03 H32883.06 H32883.14
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate 95%
Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetate
Purity: 95% CAS No.: 62451-84-7 Molecular Formula: C10H9F3O2 Formula Weight: 218.18 Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 211° MDL No.: MFCD04039762
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Point d'ébullition: 211 °C
Densité: 1,24
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039762
Numéro CAS: 62451-84-7