tert-Butyl-2-((diphenylmethylene)amino)acetate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester, Glycine, N-(diphenylmethylene)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 2-((diphenylmethylene)amino)acetate
Purity: 99%
CAS No.: 81477-94-3
Molecular Formula: C19H21NO2
Formula Weight: 295.38
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD00134280
Formule:
C₁₉H₂₁NO₂ Poids moléculaire: 295.382 g/mol Point de fusion: 113…115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134280 Numéro CAS: 81477-94-3 |