4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine, (∼15% H₂O) 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,5-Diméthylbenzène-1,2-diamine, 4,5-Diméthyl-1,2-phénylènediamine
Purity: 98%
CAS No.: 3171-45-7
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 127-129°
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00007729
Formule:
C₈H₁₂N₂ Point de fusion: 127…129 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007729 Numéro CAS: 3171-45-7 EINECS: 221-635-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |