2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Purity: 97%
Molecular Formula: C7H3F4NO2
Formula Weight: 209.10
Melting Point: 91-93°
MDL No.: MFCD10687403
Formule:
C₇H₃F₄NO₂ Point de fusion: 91…93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10687403 Numéro CAS: 1040681-74-0 |