Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 1066-97-3
Molecular Formula: C2H10NO2PS2
Formula Weight: 175.21
Odour: Weak
Melting Point: 146-150°
MDL No.: MFCD09753116
Formule:
C₂H₁₀NO₂PS₂ Point de fusion: 146…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09753116 Numéro CAS: 1066-97-3 EINECS: 213-922-5 |