Ethyl 2-bromo-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 367-33-9
Molecular Formula: C6H8BrF3O2
Formula Weight: 249.03
Boiling Point: 67°/18mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD10687235
Formule:
C₆H₈BrF₃O₂ Point d'ébullition: 67 °C (18 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10687235 Numéro CAS: 367-33-9 ADR: 8,II |