1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 17797-11-4
Molecular Formula: C9H12ClN
Formula Weight: 169.66
Refractive Index: 1.5330
Odour: Amine-like
Boiling Point: 43-45°/0.3mm
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD08669636
Formule:
C₉H₁₂ClN Point d'ébullition: 43…45 °C (0,3 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08669636 Numéro CAS: 17797-11-4 ADR: 8,III |