(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Trifluoromethyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 131922-05-9
Molecular Formula: C5H9F3N2
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 94-97°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD07373382
Formule:
C₅H₉F₃N₂ Point de fusion: 94…97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07373382 Numéro CAS: 131922-05-9 ADR: 8,III |