Imprimer
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
H32356.06 H32356.14
H32356.06EA 74.8 EUR
H32356.06 H32356.14
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 95%
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Purity: 95% CAS No.: 26690-80-2 Molecular Formula: C7H15NO3 Formula Weight: 161.20 Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 92°/0.22mm MDL No.: MFCD00056657
Formule: C₇H₁₅NO₃
Point d'ébullition: 92 °C (0,22 mmHg)
Densité: 1,042
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056657
Numéro CAS: 26690-80-2