Imprimer
Cyclopropanecarbothioamide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32315.03 H32315.06
H32315.03EA 89.7 EUR
H32315.03 H32315.06
Cyclopropanecarbothioamide 97%
Cyclopropanecarbothioamide
Purity: 97% CAS No.: 20295-34-5 Molecular Formula: C4H7NS Formula Weight: 101.17 Melting Point: 111-113° MDL No.: MFCD09469287
Formule: C₄H₇NS
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09469287
Numéro CAS: 20295-34-5