Imprimer
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32208.03 H32208.06
H32208.03EA 89.4 EUR
H32208.03 H32208.06
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 300816-22-2 Molecular Formula: C9H7ClN2S Formula Weight: 210.69 Melting Point: 104-105° MDL No.: MFCD00572400
Formule: C₉H₇ClN₂S
Poids moléculaire: 210.69 g/mol
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00572400
Numéro CAS: 300816-22-2