2-Ethyl-4-methyl-1,3-dioxolane mélange cis- et trans 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 4359-46-0
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Characteristic
Boiling Point: 117°
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD16622267
Formule:
C₆H₁₂O₂ Point d'ébullition: 117 °C Densité: 0,904 Point éclair: 29 °C (84 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16622267 Numéro CAS: 4359-46-0 UN: 1993 ADR: 3,III |