Imprimer
Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges 2 mm (0.08 in) Ø
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
43971.BV 43971.9X 43971.CE
43971.BVEA 111 EUR
43971.BV 43971.9X 43971.CE
Tungstène ≥99.95% (base métaux), tiges 2 mm (0.08 in) Ø
Tungstène
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Indice Merck: 12,09945