Imprimer
Stains-all 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32127.03 H32127.06
H32127.03EA 108 EUR
H32127.03 H32127.06
Stains-all 96%
Stains-all
Purity: 96% CAS No.: 7423-31-6 Molecular Formula: C30H27BrN2S2 Formula Weight: 559.58 Beilstein Reference: 3865213 MDL No.: MFCD00078788
Formule: C₃₀H₂₇BrN₂S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078788
Numéro CAS: 7423-31-6
EINECS: 231-047-7