Imprimer
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4,5-dibromothiophene-2-carboxylate
H32113.03 H32113.06
H32113.03EA 82.9 EUR
H32113.03 H32113.06
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 62224-24-2 Molecular Formula: C6H4Br2O2S Formula Weight: 299.97 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD00831688
Formule: C₆H₄Br₂O₂S
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831688
Numéro CAS: 62224-24-2