Imprimer
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32092.03 H32092.09
H32092.03EA 61 EUR
H32092.03 H32092.09
2,2,2-Trimethylthioacetamide 97%
2,2,2-Trimethylthioacetamide
Purity: 97% CAS No.: 630-22-8 Molecular Formula: C5H11NS Formula Weight: 117.21 Melting Point: 113-117° MDL No.: MFCD09742834
Formule: C₅H₁₁NS
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09742834
Numéro CAS: 630-22-8