(1S,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, (1S,2R)-(-)-cis-1-Aminoindan-2-ol
Purity: 97%
CAS No.: 126456-43-7
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Melting Point: 117-118°
Optical Rotation: -61° (c=0.5 in chloroform)
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00216655
Formule:
C₉H₁₁NO Point de fusion: 117…118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00216655 Numéro CAS: 126456-43-7 ADR: 8,III |