Sodium tétrachloropalladate (II) hydraté (≥30% Pd) 99,999 Metals basis, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium palladium (II) chlorure, Tétrachloropalladate de disodium
Purity: 99.999%
CAS No.: 13820-53-6
Molecular Formula: Cl4Na2Pd.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 294.20(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-brown
MDL No.: MFCD00003487
Formule:
Cl₄Na₂Pd·xH₂O Poids moléculaire: 294.21 g/mol (anhy) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003487 Numéro CAS: 13820-53-6 EINECS: 237-502-6 |