Imprimer
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
H31972.03 H31972.06 H31972.14
H31972.03EA 34.5 EUR
H31972.03 H31972.06 H31972.14
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Purity: 98% CAS No.: 368-63-8 Molecular Formula: C10H8F6O Formula Weight: 258.16 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD01632521
Formule: C₁₀H₈F₆O
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632521
Numéro CAS: 368-63-8