Imprimer
6-Bromothiochroman-4-one 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31968.03 H31968.06
H31968.03EA 80.2 EUR
H31968.03 H31968.06
6-Bromothiochroman-4-one 95%
6-Bromothiochroman-4-one
Purity: 95% CAS No.: 13735-13-2 Molecular Formula: C9H7BrOS Formula Weight: 243.12 Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow to pale brown Melting Point: 66-69° MDL No.: MFCD05664869
Formule: C₉H₇BrOS
Poids moléculaire: 243.12 g/mol
Point de fusion: 66…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664869
Numéro CAS: 13735-13-2