Imprimer
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H31962.03 H31962.06
H31962.03EA 45.2 EUR
H31962.03 H31962.06
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole 97%
6-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 80945-86-4 Molecular Formula: C7H3BrClNS Formula Weight: 248.53 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD04971822
Formule: C₇H₃BrClNS
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04971822
Numéro CAS: 80945-86-4