5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 31224-82-5
Molecular Formula: C7H4F3NO
Formula Weight: 175.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 31-33°
MDL No.: MFCD07375388
Formule:
C₇H₄F₃NO Point de fusion: 31…33 °C |
Numéro MDL:
MFCD07375388 Numéro CAS: 31224-82-5 |