Imprimer
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride
H31749.MD H31749.03
H31749.MDEA 85.9 EUR
H31749.MD H31749.03
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 71985-79-0 Molecular Formula: C6H11NO2.HCl Formula Weight: 165.62 Melting Point: 171-174° MDL No.: MFCD11506301
Formule: C₆H₁₂ClNO₂
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506301
Numéro CAS: 71985-79-0