Imprimer
Celatom® FW-14
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31733.0B H31733.30
H31733.0BEA 141 EUR
H31733.0B H31733.30
Celatom® FW-14
Celatom® FW-14
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0