Pinacyanol iodide 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Iodide, Quinaldine Blue, 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine Iodide
Purity: 96%
CAS No.: 605-91-4
Molecular Formula: C25H25IN2
Formula Weight: 480.38
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formule:
C₂₅H₂₅IN₂ Poids moléculaire: 480.39 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00011975 Numéro CAS: 605-91-4 EINECS: 210-099-4 ADR: 6.1 II |