Imprimer
4-Fluoro-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (E)-2-(4-Fluorostyryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H30578.03 H30578.06
H30578.03EA 87.1 EUR
H30578.03 H30578.06
4-Fluoro-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 97%
4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 504433-86-7 Molecular Formula: C14H18BFO2 Formula Weight: 248.11 MDL No.: MFCD12546189
Formule: C₁₄H₁₈BFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546189
Numéro CAS: 504433-86-7