Imprimer
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H30531.06 H30531.14
H30531.06EA 46.3 EUR
H30531.06 H30531.14
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₈ClNO
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075163
Numéro CAS: 37585-25-4