Imprimer
Monomethyl suberate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 8-Methoxy-8-oxooctanoic acid, Suberic Acid Monomethyl Ester, Methyl Hydrogen Suberate, Octanedioic Acid Monomethyl Ester
H30325.03 H30325.06 H30325.14
H30325.03EA 63.8 EUR
H30325.03 H30325.06 H30325.14
Monomethyl suberate 98%
Monomethyl suberate
Purity: 98% CAS No.: 3946-32-5 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.22 Melting Point: 17-19° Boiling Point: 185-186°/18mm MDL No.: MFCD00004427
Formule: C₉H₁₆O₄
Point d'ébullition: 185…186 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,04
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004427
Numéro CAS: 3946-32-5