Carbon black ≥99% (base métaux), Super P® Conductive
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99+%
CAS No.: 1333-86-4
Molecular Formula: C
Formula Weight: 12.01
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00133992
Formule:
C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00133992 Numéro CAS: 1333-86-4 EINECS: 215-609-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |