Imprimer
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzofurazan, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole
H29358.MD H29358.06 H29358.03
H29358.MDEA 71.3 EUR
H29358.MD H29358.06 H29358.03
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 1073355-14-2 Molecular Formula: C12H15BN2O3 Formula Weight: 246.07 Melting Point: 87-88° MDL No.: MFCD09842717
Formule: C₁₂H₁₅BN₂O₃
Poids moléculaire: 246.07 g/mol
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842717
Numéro CAS: 1073355-14-2