Imprimer
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide mélange cis- et trans 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H29100.14 H29100.06 H29100.03
H29100.14EA 405 EUR
H29100.14 H29100.06 H29100.03
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide mélange cis- et trans 97%
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Purity: 97% CAS No.: 36099-51-1 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Refractive Index: 1.4470 MDL No.: MFCD09742280
Formule: C₇H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09742280
Numéro CAS: 36099-51-1