Imprimer
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(Boc-amino)phenylboronic Acid Pinacol Ester
H29020.06 H29020.03
H29020.06EA 292 EUR
H29020.06 H29020.03
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 159624-15-4 Molecular Formula: C17H26BNO4 Formula Weight: 319.21 Melting Point: 98-100° MDL No.: MFCD03411943
Formule: C₁₇H₂₆BNO₄
Poids moléculaire: 319.21 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411943
Numéro CAS: 159624-15-4