Imprimer
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2S)-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
H28972.06 H28972.03
H28972.06EA 184 EUR
H28972.06 H28972.03
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride 98
(S)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 158663-69-5 Molecular Formula: C5H10N2O2.2HCl Formula Weight: 203.07 Melting Point: ca 280° dec. Optical Rotation: -5° (c=1 in water) MDL No.: MFCD01632104
Formule: C₅H₁₂Cl₂N₂O₂
Poids moléculaire: 203.07 g/mol
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632104
Numéro CAS: 158663-69-5