(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-Boc-Aminophenyl)Boronic Acid, 4-Boc-aminophenylboronic acid, (4-Boc-Aminophenyl)boronic acid, 4-(N-BOC-amino)phenylboronic acid, [4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]phenyl]boronic Acid
Purity: 97%
CAS No.: 380430-49-9
Molecular Formula: C11H16BNO4
Formula Weight: 237.06
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD02093054
Formule:
C₁₁H₁₆BNO₄ Point de fusion: ∼ 200 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093054 Numéro CAS: 380430-49-9 |